missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(1-Methyl-2-phenoxyethyl)benzylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(1-Methyl-2-phenoxyethyl)benzylamine |
| CAS | 59182-23-9 |
| Molekylær formel | C16H19NO |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N-(1-Methyl-2-phenoxyethyl)benzenemethanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19NO/c1-14(13-18-16-10-6-3-7-11-16)17-12-15-8-4-2-5-9-15/h2-11,14,17H,12-13H2,1H3 |
| SMIL | CC(NCC1=CC=CC=C1)COC2=CC=CC=C2 |
| IUPAC navn | N-benzyl-1-phenoxypropan-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 241.33 |
| Formel vægt | 241.1467 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?