Få mere at vide
N-(1-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4-(4-octylphenyl)butan-2-yl)acetamide, TRC
Artikelnummer. 30011753
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011753 500 mg
30004407 50 mg
30012181 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011753 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH942960500MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 249289-10-9
Molekylær formel C21 H35 N O3
Molekylvægt (g/mol) 349.51
Synonym Acetamide, N-[1,1-bis(hydroxymethyl)-3-(4-octylphenyl)propyl]-, N-[1,1-Bis(hydroxymethyl)-3-(4-octylphenyl)propyl]acetamide, 2-[2-(4-n-Octylphenyl)ethyl]-2-acetamido-1,3-propanediol, N-(1,1-Bis(hydroxymethyl)-3-(4-octylphenyl)propyl)acetamide, N-Acetyl fingolimod
IUPAC navn N-[1-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4-(4-octylphenyl)butan-2-yl]acetamide
SMIL CCCCCCCCc1ccc(CCC(CO)(CO)NC(=O)C)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl Fingolimod
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C21H35NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-19-10-12-20(13-11-19)14-15-21(16-23,17-24)22-18(2)25/h10-13,23-24H,3-9,14-17H2,1-2H3,(H,22,25)
Formel vægt 349.2617
Procent renhed >95%