Få mere at vide
n-1-hexansulfonsyre natriumsaltmonohydrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17871371 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17871371 5 g
11423811 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17871371 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215125205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.00 DKK
    321.27 DKK / 5g
    Spare 16.73 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Anvendes som et ionparringsreagens til HPLC og som et anionisk overfladeaktivt middel. n-1-hexansulfonsyre natriumsaltmonohydrat, MP Biomedicals har en lav molekylvægt, der ikke vil danne miceller i opløsning.
Natriumhexansulfonat anvendes til analyse af små organiske forbindelser og farmaceutiske produkter og metabolitter ved sådanne teknikker som HPLC.
  • Den anioniske sulfonatmodion tillader adskillelse og opløsning af positivt ladede analytter
  • På grund af sin lave molekylvægt vil den ikke danne miceller i opløsning og har derfor ingen CMC-værdi
  • Til ion-par kromatografi
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 –8 °C
Mængde 5 g