Få mere at vide
n-1-hexansulfonsyre natriumsaltmonohydrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11423811 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11423811 1 g
17871371 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11423811 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215125201
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes som et ionparringsreagens til HPLC og som et anionisk overfladeaktivt middel. n-1-hexansulfonsyre natriumsaltmonohydrat, MP Biomedicals har en lav molekylvægt, der ikke vil danne miceller i opløsning.
Natriumhexansulfonat anvendes til analyse af små organiske forbindelser og farmaceutiske produkter og metabolitter ved sådanne teknikker som HPLC.
  • Den anioniske sulfonatmodion tillader adskillelse og opløsning af positivt ladede analytter
  • På grund af sin lave molekylvægt vil den ikke danne miceller i opløsning og har derfor ingen CMC-værdi
  • Til ion-par kromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 –8 °C
Mængde 1 g
Molekylær formel C6H13NaO3S
MDL nummer MFCD00007542
InChI nøgle QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
IUPAC navn sodium hexane-1-sulfonate
Molekylvægt (g/mol) 188.22