Beskrivelse
På grund af sin lave molekylvægt danner natriumhexanesulfonat ikke miceller i opløsning og har derfor ingen CMC-værdi. Dette produkt bruges til ionparkromatografi. Det anvendes også til analyse af små organiske forbindelser, farmaceutiske produkter og metabolitter ved hjælp af teknikker som HPLC.
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Hvide Flækker |
| Mængde | 25 g |