Få mere at vide
n-1-hexansulfonsyre, natriumsalt, monohydrat, 99,3 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11443811 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11443811 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 11443811 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215125210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    436.00 DKK
    415.31 DKK / 10g
    Spare 20.69 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-01-2027