missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(1-Ethylpropyl)-3,4-xylidine, TRC

Artikelnummer. 30377828
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30377828 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30377828 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9386785G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(1-Ethylpropyl)-3,4-xylidine
CAS 56038-89-2
Molekylær formel C13H21N
Mængde 5 g
Synonym N-(1-Ethylpropyl)-3,4-dimethylbenzenamine, N-(1-Ethylpropyl)-3,4-dimethylaniline
InChI formel InChI=1S/C13H21N/c1-5-12(6-2)14-13-8-7-10(3)11(4)9-13/h7-9,12,14H,5-6H2,1-4H3
SMIL CCC(CC)Nc1ccc(C)c(C)c1
Molekylvægt (g/mol) 191.31
Formel vægt 191.1674
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.