Få mere at vide
N,1-Dimethyl-4-nitro-5-imidazolecarboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,1-Dimethyl-4-nitro-5-imidazolecarboxamide |
| CAS | 858513-51-6 |
| Molekylær formel | C6 H8 N4 O3 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N4O3/c1-7-6(11)4-5(10(12)13)8-3-9(4)2/h3H,1-2H3,(H,7,11) |
| SMIL | CNC(=O)c1c(ncn1C)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | N,3-dimethyl-5-nitroimidazole-4-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.15 |
| Formel vægt | 184.0596 |