Få mere at vide
N,1-Di-Boc-L-histidin dicyclohexylammoniumsalt, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447586
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15447586 25 g 25g
15437586 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447586 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62570.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 31687-58-8 | C28H48N4O6 | 536.714 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31687-58-8
Molekylær formel C28H48N4O6
Molekylvægt (g/mol) 536.714
MDL nummer MFCD06804675
InChI nøgle WBGMQHNUPJENDC-MERQFXBCSA-N
Synonym boc-his boc-oh.dcha, boc-his boc-oh dcha, boc-his boc-ohdcha, boc-his boc .dcha, n,1-bis tert-butoxycarbonyl-l-histidine, compound with dicyclohexylamine 1:1, pubchem18934, n,1-bis boc-l-histidine dicyclohexylamine salt, boc-his boc-ohcha, boc-his boc-oh?cha, boc-his boc-oh toluene solvate
PubChem CID 16211319
IUPAC navn N-cyclohexylcyclohexanamin; (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-[1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]imidazol-4-yl]propansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CN(C=N1)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,1-Di-Boc-L-histidine dicyclohexylammonium salt
Smeltepunkt 160°C to 165°C (decomposition)
Mængde 25 g
Formel vægt 536.7
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof