missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(1-Deoxy-D-fruktos-1-yl)-L-methionin, TRC

Artikelnummer. 30357299
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30357299 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30357299 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23609025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(1-Deoxy-D-fructos-1-yl)-L-methionine
CAS 20638-92-0
Molekylær formel C11 H21 N O7 S
Mængde 25 mg
Synonym (S)-4-(Methylthio)-2-(((3S,4R,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-oxohexyl)amino)butanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C11H21NO7S/c1-20-3-2-6(11(18)19)12-4-7(14)9(16)10(17)8(15)5-13/h6,8-10,12-13,15-17H,2-5H2,1H3,(H,18,19)/t6-,8+,9+,10+/m0/s1
SMIL CSCC[C@H](NCC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-4-methylsulfanyl-2-[[(3S,4R,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-oxohexyl]amino] butansyre
Molekylvægt (g/mol) 311.352
Formel vægt 311.104
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.