Få mere at vide
N-[1-(Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylideneaminooxy)dimethylamino(morpholino)uronium Hexafluorophosphat, TRC
Artikelnummer. 30360337
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30360337 25 g
1 options
Artikelnummer. 30360337 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC79749525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-1-(Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylideneaminooxy)dimethylamino(morpholino)uronium Hexafluorophosphate
CAS 1075198-30-9
Molekylær formel C12H19N4O4.F6P
Mængde 25 g
Synonym 4-[[[(1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene)amino]oxy](dimethylamino)methylene]morpholinium Hexafluorophosphate, COMU
InChI formel InChI=1S/C12H19N4O4.F6P/c1-4-19-11(17)10(9-13)14-20-12(15(2)3)16-5-7-18-8-6-16;1-7(2,3,4,5)6/h4-8H2,1-3H3;/q+1;-1
SMIL CCOC(=O)C(=N[O+]=C(N(C)C)N1CCOCC1)C#N.F[P-](F)(F)(F)(F)F
IUPAC navn [(1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethyliden)amino]-[dimethylamino(morfolin-4-yl)methylidene]oxidanium; hexafluorfosfat
Molekylvægt (g/mol) 428.27
Formel vægt 428.1048