Få mere at vide
N-(1-cyano-1-methylethyl)-2-methoxyethanesulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30351391
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30351391 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30351391 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC212050100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(1-Cyano-1-methylethyl)-2-methoxyethanesulfonamide
CAS 103472-22-6
Molekylær formel C7 H14 N2 O3 S
Mængde 100 mg
Synonym N-(2-cyanopropan-2-yl)-2-methoxyethane-1-sulfonamide
InChI formel InChI=1S/C7H14N2O3S/c1-7(2,6-8)9-13(10,11)5-4-12-3/h9H,4-5H2,1-3H3
SMIL COCCS(=O)(=O)NC(C)(C)C#N
IUPAC navn N-(2-cyanopropan-2-yl)-2-methoxyethanesulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 206.263
Formel vægt 206.073