missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(1-Carboxy-3-phenylpropyl)-S-lisinopril (Mixture of diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(1-Carboxy-3-phenylpropyl)-lisinopril |
| CAS | 927819-64-5 |
| Molekylær formel | C31 H41 N3 O7 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | L-Proline, N6-(1-carboxy-3-phenylpropyl)-N2-[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]-L-lysyl-, N6-(1-Carboxy-3-phenylpropyl)-N2-[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]-L-lysyl-L-proline, N-(1-Carboxy-3-phenylpropyl)-(S)-lisinopril, N-(1-Carboxy-3-phenylpropyl)-lisinopril, (2S)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]-6-[(1-carboxy-3-phenylpropyl)amino]hexanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic Acid, N6-(1-Carboxy-3-phenylpropyl)-N2-[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]-L-lysyl-L-proline (Mixture of diastereomers) |
| InChI formel | InChI=1S/C31H41N3O7/c35-28(34-21-9-15-27(34)31(40)41)24(33-26(30(38)39)19-17-23-12-5-2-6-13-23)14-7-8-20-32-25(29(36)37)18-16-22-10-3-1-4-11-22/h1-6,10-13,24-27,32-33H,7-9,14-21H2,(H,36,37)(H,38,39)(H,40,41)/t24-,25?,26-,27-/m0/s1 |
| SMIL | OC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](CCCCNC(CCc2ccccc2)C(=O)O)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]-6-[(1-carboxy-3-phenylpropyl)amino]hexanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 567.67 |
| Formel vægt | 567.2945 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?