Få mere at vide
N-1-Butyl-1-demethylethyl Torsemide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Butyl-3-[(4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl)sulfonyl]urea |
| CAS | 160972-33-8 |
| Molekylær formel | C17 H22 N4 O3 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-Butyl-3-[[4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]urea, Torasemide, Anhydrous Imp. D (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22N4O3S/c1-3-4-9-19-17(22)21-25(23,24)16-12-18-10-8-15(16)20-14-7-5-6-13(2)11-14/h5-8,10-12H,3-4,9H2,1-2H3,(H,18,20)(H2,19,21,22) |
| SMIL | CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1cnccc1Nc2cccc(C)c2 |
| IUPAC navn | 1-butyl-3-[4-(3-methylanilino)pyridin-3-yl]sulfonylurea |
| Molekylvægt (g/mol) | 362.45 |
| Formel vægt | 362.1413 |