Få mere at vide
N-(1-Benzyl-4-piperidyl)benzamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30052381
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052381 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052381 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0802.050025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-(1-Benzyl-4-piperidyl)benzamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(1-Benzyl-4-piperidyl)benzamide
CAS 971-34-6
Analyt- eller komponentnavne N-(1-Benzyl-4-piperidyl)benzamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H22 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N-(1-Benzyl-4-piperidyl)benzamide, Indoramin Hydrochloride Imp. B (BP), Indoramin Hydrochloride Impurity B, Indoramin Impurity B
InChI formel InChI=1S/C19H22N2O/c22-19(17-9-5-2-6-10-17)20-18-11-13-21(14-12-18)15-16-7-3-1-4-8-16/h1-10,18H,11-15H2,(H,20,22)
SMIL O=C(NC1CCN(Cc2ccccc2)CC1)c3ccccc3
IUPAC navn N-(1-benzylpiperidin-4-yl)benzamide
Molekylvægt (g/mol) 294.39
Mængde 25 mg
Formel vægt 294.1732 g/mol