Få mere at vide
N-(1-benzothien-2-ylmethyl)-N-methylaminhydrochlorid,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10163164
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10163164 5 g 5g
10780334 250 mg 250mg
10147842 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10163164 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC12296DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 849776-43-8
Molekylær formel C10H12ClNS
Molekylvægt (g/mol) 213.72
MDL nummer MFCD03306023
InChI nøgle PBEZSHRKTUDPLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-1-benzothien-2-ylmethyl-n-methylamine hydrochloride, 1-benzo b thiophen-2-yl-n-methylmethanamine hydrochloride, 1-benzothien-2-ylmethyl methylamine hydrochloride, 1-benzothiophen-2-ylmethyl methyl amine hydrochloride, benzo b thiophen-2-ylmethyl-methyl-ammonium chloride, c10h11ns.hcl, benzo b thiophen-2-ylmethyl methylamine, chloride, 1-benzo b thiophen-2-yl ;-n-methylmethanamine hydrochloride, 1-1-benzothiophen-2-yl-n-methylmethanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 16956076
SMIL Cl.CNCC1=CC2=CC=CC=C2S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(1-Benzothien-2-ylmethyl)-N-methylamine hydrochloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
IUPAC navn 1-(1-benzothiophen-2-yl)-N-methylmethanamin;hydrochlorid
Formel vægt 213.73
Procent renhed 97%