Få mere at vide
N-(1-Benzo-[b]thien-2-ylethyl)urea, Mikromol™
Artikelnummer. 30050319
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050319 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050319 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1297.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-(1-Benzo-[b]thien-2-ylethyl)urea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(1-Benzo-[b]thien-2-ylethyl)urea
CAS 171370-49-3
Analyt- eller komponentnavne N-(1-Benzo-[b]thien-2-ylethyl)urea
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H12 N2 O S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N-(1-Benzo-[b]thien-2-ylethyl)urea, (1-Benzo[b]thien-2-ylethyl)-urea, A 66193, Abbott 66193, N-Dehydroxyzileuton, Zileuton Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C11H12N2OS/c1-7(13-11(12)14)10-6-8-4-2-3-5-9(8)15-10/h2-7H,1H3,(H3,12,13,14)
SMIL CC(NC(=O)N)c1cc2ccccc2s1
IUPAC navn 1-(1-benzothiophen-2-yl)ethylurea
Molekylvægt (g/mol) 220.29
Mængde 25 mg
Formel vægt 220.067 g/mol