Få mere at vide
N-(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)-N-methylnitrous amide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)-N-methylnitrous Amide |
| CAS | 73829-38-6 |
| Molekylær formel | C12H14N4O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | N-Nitroso-4-(methylamino)antipyrine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N4O2/c1-9-11(14(2)13-18)12(17)16(15(9)3)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,1-3H3 |
| SMIL | O=NN(C=1C(=O)N(C=2C=CC=CC2)N(C1C)C)C |
| IUPAC navn | N-(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)-N-methylnitrous amide |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.27 |
| Formel vægt | 246.11 |