Få mere at vide
N-[1-(4-klorfenyl)cyclobutylmethyl]-N,N-dimethylaminohydrchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[1-(4-Chlorophenyl)cyclobutylmethyl]-N,N-dimethylamine Hydrochloride |
| CAS | 2518198-74-6 |
| Molekylær formel | C13H19Cl2N |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Sibutramine impurity 2 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18ClN.ClH/c1-15(2)10-13(8-3-9-13)11-4-6-12(14)7-5-11;/h4-7H,3,8-10H2,1-2H3;1H |
| SMIL | ClC(C=C1)=CC=C1C2(CN(C)C)CCC2.Cl |
| IUPAC navn | 1-(1-(4-chlorophenyl)cyclobutyl)-N,N-dimethylmethanaminhydrogenklorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.2 |
| Formel vægt | 259.09 |