missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N(1-(3-Methylbutanamido) N(1-Des(boric Acid)) Bortezomib, TRC

Artikelnummer. 30133871
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133871 500 mg
30133839 50 mg
17991395 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133871 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM294055500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 862894-96-0
Molekylær formel C19 H22 N4 O3
Molekylvægt (g/mol) 354.403
Synonym 2-Pyrazinecarboxamide, N-[(1S)-2-[(3-methyl-1-oxobutyl)amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-, Pyrazinecarboxamide, N-[(1S)-2-[(3-methyl-1-oxobutyl)amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-, N-[(1S)-1-Benzyl-2-(3-methylbutanoylamino)-2-oxo-ethyl]pyrazine-2-carboxamide, N-[(1S)-1-Benzyl-2-(3-methylbutanoylamino)-2-oxoethyl]pyrazine-2-carboxamide
IUPAC navn N-[(2S)-1-(3-methylbutanoylamino)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]pyrazine-2-carboxamide
SMIL CC(C)CC(=O)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cnccn2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N(1-(3-Methylbutanamido) N(1-Des(boric acid)) Bortezomib
InChI formel InChI=1S/C19H22N4O3/c1-13(2)10-17(24)23-18(25)15(11-14-6-4-3-5-7-14)22-19(26)16-12-20-8-9-21-16/h3-9,12-13,15H,10-11H2,1-2H3,(H,22,26)(H,23,24,25)/t15-/m0/s1
Mængde 500 mg
Formel vægt 354.1692
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.