Få mere at vide
n-[(1,3-dimethyl-lh-pyrazol-5-yl)methyl]-n-methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10654575
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10654575 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10654575 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC12546DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[(1, 3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]-N-methylamine
CAS 852227-87-3
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C7H13N3
MDL nummer MFCD08700823
Mængde 1 g
Synonym n-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-yl methyl-n-methylamine, 1-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-yl-n-methylmethanamine, 1h-pyrazole-5-methanamine,n,1,3-trimethyl, 2,5-dimethylpyrazol-3-yl methyl methyl amine, n,1,3-trimethyl-1h-pyrazole-5-methanamine, 1,3-dimethylpyrazol-5-yl methyl methylamine, 1-2,5-dimethyl-3-pyrazolyl-n-methylmethanamine, 1-2,5-dimethylpyrazol-3-yl-n-methyl-methanamine, 1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-yl methyl methyl amine
InChI nøgle RTTFXSJNRLYKMF-UHFFFAOYSA-N
SMIL CNCC1=CC(C)=NN1C
IUPAC navn [(1,3-dimethyl-lH-pyrazol-5-yl)methyl](methyl)amin
Molekylvægt (g/mol) 139.20
PubChem CID 23005845
Formel vægt 139.2
Procent renhed 97%