Få mere at vide
N-[1,3-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]-2-methylprop-2-enamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[1,3-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]-2-methylprop-2-enamide |
| CAS | 5001-88-7 |
| Molekylær formel | C8 H15 N O4 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO4/c1-6(2)7(13)9-8(3-10,4-11)5-12/h10-12H,1,3-5H2,2H3,(H,9,13) |
| SMIL | CC(=C)C(=O)NC(CO)(CO)CO |
| IUPAC navn | N-[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]-2-methylprop-2-enamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.209 |
| Formel vægt | 189.1 |