Få mere at vide
N-[1,3-Dihydro-2-(2,6-dioxo-3-piperidyl)-1-oxo-2H-isoindol-4-yl]formamide, Mikromol
Beskrivelse
N-[1,3-Dihydro-2-(2,6-dioxo-3-piperidyl)-1-oxo-2H-isoindol-4-yl]formamide, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Formyl Lenalidomide |
| CAS | 2197414-56-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Formyl Lenalidomide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14H13N3O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-4-yl)formamide |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | O=CNc1cccc2C(=O)N(Cc12)C3CCC(=O)NC3=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 287.27 |
| Vis mere |