Få mere at vide
N-[1,3-Dihydro-2-(2,6-dioxo-3-piperidyl)-1-oxo-2H-isoindol-4-yl]formamide, Mikromol
Artikelnummer. 30459481
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30459481 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459481 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3641.060025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-[1,3-Dihydro-2-(2,6-dioxo-3-piperidyl)-1-oxo-2H-isoindol-4-yl]formamide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Formyl Lenalidomide
CAS 2197414-56-3
Analyt- eller komponentnavne N-Formyl Lenalidomide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14H13N3O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-4-yl)formamide
Løsningstype Neat
SMIL O=CNc1cccc2C(=O)N(Cc12)C3CCC(=O)NC3=O
Molekylvægt (g/mol) 287.27