Få mere at vide
N-[1-(3’-Benzyloxyphenyl)ethyl]-N,N-dimethyl-d6-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[1-(3'-Benzyloxyphenyl)ethyl]-N,N-dimethyl-d6-amine |
| CAS | 1190006-94-0 |
| Molekylær formel | C17 H15 D6 N O |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO/c1-14(18(2)3)16-10-7-11-17(12-16)19-13-15-8-5-4-6-9-15/h4-12,14H,13H2,1-3H3/i2D3,3D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N(C(C)c1cccc(OCc2ccccc2)c1)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1-(3-phenylmethoxyphenyl)-N,N-bis(trideuteriomethyl)ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 261.39 |
| Formel vægt | 261.2 |