missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-[1-(3’-Benzyloxyphenyl)ethyl]-N-(methyl-d3)amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[1-(3'-Benzyloxyphenyl)ethyl]-N-(methyl-d3)amine |
| CAS | 1189957-44-5 |
| Molekylær formel | C16H16D3NO |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19NO/c1-13(17-2)15-9-6-10-16(11-15)18-12-14-7-4-3-5-8-14/h3-11,13,17H,12H2,1-2H3/i2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])NC(C)c1cccc(OCc2ccccc2)c1 |
| IUPAC navn | 1-(3-phenylmethoxyphenyl)-N-(trideuteriomethyl)ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.35 |
| Formel vægt | 244.1655 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?