Få mere at vide
n-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-n-methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10796144
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10796144 1 g 1g
10214744 250 mg 250mg
10726485 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10796144 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC01646DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 15205-27-3
Molekylær formel C9H12NO2
Molekylvægt (g/mol) 166.20
MDL nummer MFCD04496422
InChI nøgle CEPGPPSMCRKGFJ-UHFFFAOYSA-O
Synonym n-1,3-benzodioxol-5-ylmethyl-n-methylamine, 1-1,3-benzodioxol-5-yl-n-methylmethanamine, 2h-1,3-benzodioxol-5-ylmethyl methyl amine, n-methyl-3,4-methylenedioxy benzylamine, 1,3-benzodioxole-5-methanamine,n-methyl, 1,3-benzodioxole-5-methanamine, n-methyl, 2h-1,3-benzodioxol-5-yl methyl methyl amine, 1,3-benzodioxol-5-ylmethyl methylaminehydrochloride, n-methylpiperonylamine, 3,4-methylenedioxy-n-methylbenzylamine
PubChem CID 421238
SMIL C[NH2+]CC1=CC=C2OCOC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(1, 3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-N-methylamine
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-N-methylmethanamin
Formel vægt 165.19
Procent renhed 97%