Få mere at vide
N-(1,3,4-Thiadiazolyl)nicotinamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(1,3,4-Thiadiazolyl)nicotinamide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6N4OS/c13-7(6-2-1-3-9-4-6)11-8-12-10-5-14-8/h1-5H,(H,11,12,13) |
| Formel vægt | 206.0262 |
| Procent renhed | >95% |