Få mere at vide
N-1,3,4-Thiadiazol-2-ylacetamid, TRC
Artikelnummer. 30452510
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30452510 10 g
30454673 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30452510 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT34395010G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5393-55-5
Molekylær formel C4 H5 N3 O S
Molekylvægt (g/mol) 143.17
Synonym N-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)acetamide, Acetazolamide Imp. B (EP)
IUPAC navn N-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide
SMIL CC(=O)Nc1nncs1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)acetamide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H5N3OS/c1-3(8)6-4-7-5-2-9-4/h2H,1H3,(H,6,7,8)
Formel vægt 143.0153
Procent renhed >95%