Få mere at vide
N-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamid, Mikromol™
Artikelnummer. 30049155
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30049155 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30049155 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0648.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)acetamide
CAS 5393-55-5
Analyt- eller komponentnavne N-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)acetamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H5 N3 O S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)acetamide, Acetazolamide Imp. B (EP), Acetazolamide Impurity B
InChI formel InChI=1S/C4H5N3OS/c1-3(8)6-4-7-5-2-9-4/h2H,1H3,(H,6,7,8)
SMIL CC(=O)Nc1nncs1
IUPAC navn N-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamid
Molekylvægt (g/mol) 143.17
Mængde 50 mg
Formel vægt 143,0153 g/mol