Få mere at vide
N-[1-[3-(2-Ethoxyphenyl)-2,5-dihydro-5-oxo-1,2,4-triazin-6-yl]ethyl]acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[1-[3-(2-Ethoxyphenyl)-2,5-dihydro-5-oxo-1,2,4-triazin-6-yl]ethyl]acetamide |
| CAS | 1417529-59-9 |
| Molekylær formel | C15H18N4O3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N4O3/c1-4-22-12-8-6-5-7-11(12)14-17-15(21)13(18-19-14)9(2)16-10(3)20/h5-9H,4H2,1-3H3,(H,16,20)(H,17,19,21) |
| SMIL | O=C1NC(=NN=C1C(NC(=O)C)C)C=2C=CC=CC2OCC |
| IUPAC navn | N-(1-(3-(2-ethoxyphenyl)-5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-triazin-6-yl)ethyl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.33 |
| Formel vægt | 302.14 |