Få mere at vide
N-((1-(2-(tert-Butylamino)-2-oxoethyl)piperidin-4-yl)methyl)-3-chloro-5-fluorobenzamide-d9 Hydrochlo, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-((1-(2-(tert-Butylamino)-2-oxoethyl)piperidin-4-yl)methyl)-3-chloro-5-fluorobenzamide-d9 Hydrochloride Salt |
| CAS | 1346604-21-4 |
| Molekylær formel | C19H19D9Cl2FN3O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 4-[[(3-Chloro-5-fluorobenzoyl)amino]methyl]-N-(1,1-dimethylethyl-d9)-1-piperidineacetamide Hydrochloride Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C19H27ClFN3O2.ClH/c1-19(2,3)23-17(25)12-24-6-4-13(5-7-24)11-22-18(26)14-8-15(20)10-16(21)9-14;/h8-10,13H,4-7,11-12H2,1-3H3,(H,22,26)(H,23,25);1H/i1D3,2D3,3D3; |
| SMIL | ClC1=CC(F)=CC(C(NCC2CCN(CC(NC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)CC2)=O)=C1.Cl |
| IUPAC navn | 3-chloro-5-fluoro-N-[[1-[2-[[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]amino]-2-oxoethyl]piperidin-4-yl]methyl]benzamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 429.4 |