Få mere at vide
N-[1-(1-Naphthalenyl)ethyl]-4-nitrobenzenesulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[1-(1-Naphthalenyl)ethyl]-4-nitrobenzenesulfonamide |
| CAS | 1298419-35-8 |
| Molekylær formel | C18 H16 N2 O4 S |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16N2O4S/c1-13(17-8-4-6-14-5-2-3-7-18(14)17)19-25(23,24)16-11-9-15(10-12-16)20(21)22/h2-13,19H,1H3 |
| SMIL | CC(NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])c2cccc3ccccc23 |
| IUPAC navn | N-(1-naphthalen-1-ylethyl)-4-nitrobenzenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 356.396 |
| Formel vægt | 356.083 |