Få mere at vide
N-(1,1-Dioxido-2,3-dihydro-3-thienyl)glycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(1,1-Dioxido-2,3-dihydro-3-thienyl)glycine |
| CAS | 201990-24-1 |
| Molekylær formel | C6H9NO4S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N-(2,3-Dihydro-1,1-dioxido-3-thienyl)glycine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO4S/c8-6(9)3-7-5-1-2-12(10,11)4-5/h1-2,5,7H,3-4H2,(H,8,9) |
| SMIL | OC(=O)CNC1CS(=O)(=O)C=C1 |
| IUPAC navn | 2-[(1,1-dioxo-2,3-dihydrothiophen-3-yl)amino]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.21 |
| Formel vægt | 191.0252 |