Få mere at vide
N-(1,1-dimethylethyl)-N-[[(5S)-3-[3-fluoro-4-(4-morfolinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]acetamid, Mikromol™
Artikelnummer. 18062740
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18062740 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18062740 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3300.200025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-(1,1-dimethylethyl)-N-[[(5S)-3-[3-fluor-4-(4-morfolinyl)fenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]acetamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(1,1-Dimethylethyl)-N-[[(5S)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide
CAS 1215006-11-3
Analyt- eller komponentnavne N-(1,1-Dimethylethyl)-N-[[(5S)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H28 F N3 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N-(1,1-Dimethylethyl)-N-[[(5S)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide
InChI formel InChI=1S/C20H28FN3O4/c1-14(25)24(20(2,3)4)13-16-12-23(19(26)28-16)15-5-6-18(17(21)11-15)22-7-9-27-10-8-22/h5-6,11,16H,7-10,12-13H2,1-4H3/t16-/m1/s1
SMIL CC(=O)N(C[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(N3CCOCC3)c(F)c2)C(C)(C)C
IUPAC navn N-tert-butyl-N-[[(5S)-3-(3-fluor-4-morpholin-4-ylphenyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]acetamid
Molekylvægt (g/mol) 393.45
Mængde 25 mg
Formel vægt 393.2064 g/mol