missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(1,1-Dimethylethyl)-benzenemethanamine-d9 Hydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(1,1-Dimethylethyl)-benzenemethanamine-d9 Hydrobromide |
| CAS | 1346605-21-7 |
| Molekylær formel | C11H9D9BrN |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-[1,1-Di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]benzenemethanamine hydrobromide, N-tert-Butyl-d9-benzylamine hydrobromide, N-Benzyl-tert-butylamine-d9 hydrobromide, N-Benzyl-tert-butyl-d9-amine hydrobromide, N-Benzyl-tert-butylamine-D9 (tert-butyl-D9) hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17N.BrH/c1-11(2,3)12-9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8,12H,9H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3; |
| SMIL | Br.[2H]C([2H])([2H])C(NCc1ccccc1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | N-benzyl-1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-amine;hydrobromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.23 |
| Formel vægt | 252.1188 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?