Få mere at vide
N-(1,1-Dimethylethyl)-3-oxoandrost-4-ene-17beta-carboxamide, Mikromol™
Artikelnummer. 17991046
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17991046 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17991046 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0415.120025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-(1,1-Dimethylethyl)-3-oxoandrost-4-ene-17beta-carboxamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(1,1-Dimethylethyl)-3-oxoandrost-4-ene-17beta-carboxamide
CAS 131267-80-6
Analyt- eller komponentnavne N-(1,1-Dimethylethyl)-3-oxoandrost-4-ene-17beta-carboxamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H37 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N-(1,1-Dimethylethyl)-3-oxoandrost-4-ene-17β-carboxamide, Androst-4-ene-17-carboxamide, N-(1,1-dimethylethyl)-3-oxo-, (17β)-, (17β)-N-(1,1-Dimethylethyl)-3-oxoandrost-4-ene-17-carboxamide
InChI formel InChI=1S/C24H37NO2/c1-22(2,3)25-21(27)20-9-8-18-17-7-6-15-14-16(26)10-12-23(15,4)19(17)11-13-24(18,20)5/h14,17-20H,6-13H2,1-5H3,(H,25,27)/t17-,18-,19-,20+,23-,24-/m0/s1
SMIL CC(C)(C)NC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-N-tert-butyl-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-17-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 371.56
Mængde 25 mg
Formel vægt 371.2824 g/mol