Få mere at vide
N-(1,1-Dimethylethyl)-17beta-carbamoyl-5-oxo-A-nor-3,5-secoandrostane-3-oic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
N-(1,1-Dimethylethyl)-17beta-carbamoyl-5-oxo-A-nor-3,5-secoandrostane-3-oic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(1,1-Dimethylethyl)-17beta-carbamoyl-5-oxo-A-nor-3,5-secoandrostane-3-oic Acid |
| CAS | 190006-01-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-(1,1-Dimethylethyl)-17beta-carbamoyl-5-oxo-A-nor-3,5-secoandrostane-3-oic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C23 H37 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Benz[e]indene-6-propanoic acid, 3-[[(1,1-dimethylethyl)amino]carbonyl]dodecahydro-3a,6-dimethyl-7-oxo-, (3S,3aS,5aS,6R,9aS,9bS)-, 1H-Benz[e]indene-6-propanoic acid, 3-[[(1,1-dimethylethyl)amino]carbonyl]dodecahydro-3a,6-dimethyl-7-oxo-, [3S-(3α,3aα,5aβ,6β,9aα,9bβ)]-, (3S,3aS,5aS,6R,9aS,9bS)-3-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]carbonyl]dodecahydro-3a,6-dimethyl-7-oxo-1H-benz[e]indene-6-propanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C23H37NO4/c1-21(2,3)24-20(28)17-8-7-15-14-6-9-18(25)23(5,13-11-19(26)27)16(14)10-12-22(15,17)4/h14-17H,6-13H2,1-5H3,(H,24,28)(H,26,27)/t14-,15-,16-,17+,22-,23+/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)NC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC(=O)[C@](C)(CCC(=O)O)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | 3-[(3S,3aS,5aS,6R,9aS,9bS)-3-(tert-butylcarbamoyl)-3a,6-dimethyl-7-oxo-1,2,3,4,5,5a,8,9,9a,9b-decahydrocyclopenta[a]naphthalen-6-yl]propanoic acid |
| Vis mere |