Få mere at vide
N-(1,1-Dimethylethyl)-17beta-carbamoyl-5-oxo-A-nor-3,5-secoandrostane-3-oic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 17917584
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17917584 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17917584 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0415.110025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-(1,1-Dimethylethyl)-17beta-carbamoyl-5-oxo-A-nor-3,5-secoandrostane-3-oic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(1,1-Dimethylethyl)-17beta-carbamoyl-5-oxo-A-nor-3,5-secoandrostane-3-oic Acid
CAS 190006-01-0
Analyt- eller komponentnavne N-(1,1-Dimethylethyl)-17beta-carbamoyl-5-oxo-A-nor-3,5-secoandrostane-3-oic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H37 N O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1H-Benz[e]indene-6-propanoic acid, 3-[[(1,1-dimethylethyl)amino]carbonyl]dodecahydro-3a,6-dimethyl-7-oxo-, (3S,3aS,5aS,6R,9aS,9bS)-, 1H-Benz[e]indene-6-propanoic acid, 3-[[(1,1-dimethylethyl)amino]carbonyl]dodecahydro-3a,6-dimethyl-7-oxo-, [3S-(3α,3aα,5aβ,6β,9aα,9bβ)]-, (3S,3aS,5aS,6R,9aS,9bS)-3-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]carbonyl]dodecahydro-3a,6-dimethyl-7-oxo-1H-benz[e]indene-6-propanoic acid
InChI formel InChI=1S/C23H37NO4/c1-21(2,3)24-20(28)17-8-7-15-14-6-9-18(25)23(5,13-11-19(26)27)16(14)10-12-22(15,17)4/h14-17H,6-13H2,1-5H3,(H,24,28)(H,26,27)/t14-,15-,16-,17+,22-,23+/m0/s1
SMIL CC(C)(C)NC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC(=O)[C@](C)(CCC(=O)O)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn 3-[(3S,3aS,5aS,6R,9aS,9bS)-3-(tert-butylcarbamoyl)-3a,6-dimethyl-7-oxo-1,2,3,4,5,5a,8,9,9a,9b-decahydrocyclopenta[a]naphthalen-6-yl]propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 391.544
Mængde 25 mg
Formel vægt 391.272 g/mol