Få mere at vide
N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-leucyl-L-phenylalaninamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-leucyl-L-phenylalaninamide |
| CAS | 33900-15-1 |
| Molekylær formel | C35 H46 N2 O7 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | [1-[(alpha-Carbamoylphenethyl)carbamoyl]-3-methylbutyl]carbamic Acid tert-Butyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C35H46N2O7/c1-22-10-14-30(44-33(38)27-18-28(36(40)41)21-29(19-27)37(42)43)20-26(22)13-12-25-8-7-17-35(6)31(15-16-32(25)35)23(2)9-11-24(3)34(4,5)39/h9,11-13,18-19,21,23-24,30-32,39H,1,7-8,10,14-17,20H2,2-6H3/b11-9+,25-12+,26-13-/t23-,24+,30+,31+,32+,35+/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@H](\C=C\[C@@H](C)C(C)(C)O)[C@H]1CC[C@@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@@H](CCC3=C)OC(=O)c4cc(cc(c4)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])\CCC[C@]12C |
| IUPAC navn | [(1R,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aR,7aR)-1-[(E,2S,5R)-6-hydroxy-5,6-dimethylhept-3-en-2-yl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylidenecyclohexyl] 3,5-dinitrobenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 606.749 |
| Formel vægt | 606.331 |