Få mere at vide
N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]glycin Methylester, TRC
Artikelnummer. 30379907
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30379907 10 g
1 options
Artikelnummer. 30379907 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47292510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]glycine Methyl Ester
CAS 31954-27-5
Molekylær formel C8H15NO4
Mængde 10 g
Synonym (tert-Butoxycarbonylamino)acetic Acid Methyl Ester, BOC-glycine Methyl Ester, Methyl N-(tert-butoxycarbonyl)glycinate, Methyl N-[[(1,1-Dimethylethyl)oxy]carbonyl]glycinate, N-(Carbo-tert-butyloxy)glycine Methyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine Methyl Ester, N-Boc-glycine Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-7(11)9-5-6(10)12-4/h5H2,1-4H3,(H,9,11)
SMIL COC(=O)CNC(=O)OC(C)(C)C
IUPAC navn Methyl 2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acetat
Molekylvægt (g/mol) 189.21
Formel vægt 189.1001