Få mere at vide
N-[1-(1-Benzofuran-2-yl)ethyl]-2-chloro-N-methylacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[1-(1-Benzofuran-2-yl)ethyl]-2-chloro-N-methylacetamide |
| CAS | 1184567-77-8 |
| Molekylær formel | C13H14NO2Cl |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14ClNO2/c1-9(15(2)13(16)8-14)12-7-10-5-3-4-6-11(10)17-12/h3-7,9H,8H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(N(C)C(=O)CCl)c1oc2ccccc2c1 |
| IUPAC navn | N-[1-(1-benzofuran-2-yl)ethyl]-2-chloro-N-methylacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 251.71 |
| Formel vægt | 251.0713 |