Få mere at vide
MZP-55, MedChemExpress
Beskrivelse
MZP-55 is a PROTAC connected by ligands for von Hippel-Lindau and BRD3/4, with a Kd of 8 nM for Brd4BD2.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MZP-55 |
| CAS | 2010159-48-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C57H70ClN7O10S |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (46.27 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC(N=CS1)=C1C2=CC=C(CNC([C@@H]3C[C@@H](O)CN3C([C@H](C(C)(C)C)NC(COCCOCCOCCOCCNC(C(C=C4)=CC=C4C5=CC6=C(C=C5)N(C(C)=O)[C@@H](C)C[C@H]6NC7=CC=C(Cl)C=C7)=O)=O)=O)=O)C=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 1080.72 |
| Formel vægt | 1080.72 |
| Vis mere |