Få mere at vide
MZP-54, MedChemExpress
Beskrivelse
MZP-54 is a PROTAC connected by ligands for von Hippel-Lindau and BRD3/4, with a Kd of 4 nM for Brd4BD2.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MZP-54 |
| CAS | 2010159-47-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C55H66ClN7O9S |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | Ethanol : 50 mg/mL (48.23 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NCCOCCOCCOCC(N[C@@H](C(C)(C)C)C(N1C[C@H](O)C[C@H]1C(NCC2=CC=C(C3=C(C)N=CS3)C=C2)=O)=O)=O)C(C=C4)=CC=C4C5=CC6=C(C=C5)N(C(C)=O)[C@@H](C)C[C@H]6NC7=CC=C(Cl)C=C7 |
| Molekylvægt (g/mol) | 1036.67 |
| Formel vægt | 1036.67 |
| Vis mere |