Få mere at vide
Micronova™ MZone™ FlatMop™ Moppebetræk
Shop alle Micronova produkter
Materiale:
Tekstureret polyester, Polysorb
Tekstureret polyester, Urethanskum, Polysorb
Tekstureret polyester, polysorb, Polysorb
Dimensioner:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 tommer)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tommer)
40,6 x 12,7 cm (16 x 5 tommer)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 tommer)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 50
Beskrivelse
Kræver
QPSL-ramme med STA-seriens håndtag eller QDSL med SSU-seriens håndtag
De Micronova MZone™ FlatMop™ Moppebetræk passer på 360'eren° drejelig SlimLine™ adapter, som kan låses ved 180° for mere kontrolleret rengøring. Et udvalg af stofmuligheder giver fremragende sugeevne, effektiv rengøring og dispergering af desinfektionsmiddel til specialiseret rengøring. Fås i forskellige længder, der matcher overfladens størrelse, fra rengøring af udstyr til et stort produktionsrum.
- Slip-on moppebetræk med fladt hoved
- Glid på adaptere uden vedhæftede filer
- Kan nemt fjernes ved at trække i Micronova fanen
- Generøst skuminteriør giver mulighed for optimal aflejring/opholdstid for desinfektionsmiddel
- Polyester urethanskum interiør er fuldt indkapslet i stof
- Fås i et udvalg af stof til specialiseret rengøring
- NovaPoly —100% glat strik polyester giver fremragende desinfektionsmiddelspredning
- PolySorb— 100% tekstureret polyester til fjernelse af rester og dispergering af desinfektionsmiddel
- MegaTex —100% non-woven polyamid er absorberende med en let slibende overflade
- PolyMesh —100% polyester med et lag mesh giver en mild skrubbeoverflade
- Fås i forskellige længder, der matcher rengøringsoverfladestørrelsen
- De 9-tommer dæksler er perfekte til små områder, gennemløb, isolatorer og udstyr
- 14 og 18'' dækslerne er ideelle til gulve, vægge, lofter og akavede hjørner
- Passer på QPSL plastramme eller QDSL rustfri stålramme
- Drejeled roterer 360° men kan låses ved 180° for mere kontrolleret rengøring
- Kompatibel med alkohol og stærke desinfektionsmidler
- Kan vaskes til genbrug
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner | 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tommer) |
| Produkttype | Moppebetræk |
| Hovedtype | Flad |
| Farve | Hvid |
| Længde (engelsk) | 14'' |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Længde (metrisk) | 35.6 cm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Bredde (metrisk) | 12.7 cm |
| Bredde (engelsk) | 5 tommer |
| Vis mere |