Få mere at vide
Descripción
Requires
QPSL-ramme med STA-serie-håndtag eller QDSL med SSU-serie-håndtag
De bestrålede moppedæksler Micronova MZone™ FlatMop™ passer på 360° drejeadapteren SlimLine™ , som kan låses ved 180° for mere kontrolleret rengøring i aseptiske områder, ISO 5 til 9. Et udvalg af stofmuligheder giver fremragende absorbering, effektiv rengøring og desinfektionsspredning til specialiseret rengøring. Fås i forskellige længder, der matcher overfladens størrelse, fra rengøring af udstyr til et stort produktionsrum.
- Bestrålede, slip-on fladhovedede moppebetræk
- Glid på adaptere uden nogen fastgørelser
- Kan nemt fjernes ved at trække i Micronova fanen
- En generøs skumindvendigt giver optimal desinfektionsaflejring/opholdstid
- Polyester-urethanskums indersider er fuldt indkapslet i stof
- Fås i et valg af stof til specialiseret rengøring
- NovaPoly — 100% glatstrikket polyester giver fremragende desinfektionsspredning
- PolySorb — 100% tekstureret polyester til fjernelse af rester og spredning af desinfektionsmiddel
- Fås i forskellige længder, der matcher rengøringsoverfladens størrelse
- De 9-tommer dæksler er perfekte til små områder, gennemgange, isolatorer og udstyr
- De 14 og 18 tommer store dæksler er ideelle til gulve, vægge, lofter og besværlige hjørner
- Passer på QPSL-plastikramme eller QDSL-rustfri stålramme
- Drejeleddet roterer 360° , men kan låses ved 180° for mere kontrolleret rengøring
- Kompatibel med alkohol og stærke desinfektionsmidler
- Gammabestrålet til aseptiske områder og udstyr
- Vaskbar til genbrug
- Autoklaverbar
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensioner | 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tommer) |
| Produkttype | Fladhovedet moppebetræk |
| Farve | Hvid |
| Længde (engelsk) | 14 tommer |
| Sterilitet | Steril |
| Længde (metrisk) | 35.6 cm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Bredde (metrisk) | 12.7 cm |
| Bredde (engelsk) | 5 tommer |
| Modstandsdygtig overfor | Kemikalier |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.