Få mere at vide
Micronova™ MZone™ FlatMop™ Bestrålet moppebetræk
Artikelnummer. 15830510 Shop alle Micronova produkter
Materiale:
Tekstureret polyester, Urethanskum, Polysorb
Dimensioner:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 tommer)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tommer)
40,6 x 12,7 cm (16 x 5 tommer)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 tommer)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Artikelnummer. 15830510
Brand: Micronova™ MZSM1116SIR
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kræver
QPSL-ramme med STA-seriens håndtag eller QDSL med SSU-seriens håndtag
Disse bestrålede, slip-on, fladfjernende moppebetræk med flade hoved er ideelle til rengøring og desinficering af alle overflader og udstyr i renrummet, ISO 5 til 9. Fås i et udvalg af glatte eller teksturerede polyesterstoffer.
De Micronova MZone™ FlatMop™ Bestrålede moppebetræk passer på 360'eren° drejelig SlimLine™ adapter , som kan låses ved 180° for mere kontrolleret rengøring i aseptiske områder, ISO 5 til 9. Et udvalg af stofmuligheder giver fremragende sugeevne, effektiv rengøring og dispergering af desinfektionsmiddel til specialiseret rengøring. Fås i forskellige længder, der matcher overfladens størrelse, fra rengøring af udstyr til et stort produktionsrum.
  • Bestrålede, slip-on moppebetræk med fladt hoved
  • Glid på adaptere uden vedhæftede filer
  • Kan nemt fjernes ved at trække i Micronova fanen
  • Generøst skuminteriør giver mulighed for optimal aflejring/opholdstid for desinfektionsmiddel
  • Polyester urethanskum interiør er fuldt indkapslet i stof
  • Fås i et udvalg af stof til specialiseret rengøring
    • NovaPoly —100% glat strik polyester giver fremragende desinfektionsmiddelspredning
    • PolySorb— 100% tekstureret polyester til fjernelse af rester og dispergering af desinfektionsmiddel
  • Fås i forskellige længder, der matcher rengøringsoverfladestørrelsen
    • De 9-tommer dæksler er perfekte til små områder, gennemløb, isolatorer og udstyr
    • 14 og 18'' dækslerne er ideelle til gulve, vægge, lofter og akavede hjørner
  • Passer på QPSL plastramme eller QDSL rustfri stålramme
  • Drejeled roterer 360° men kan låses ved 180° for mere kontrolleret rengøring
  • Kompatibel med alkohol og stærke desinfektionsmidler
  • Gammabestrålet til aseptiske områder og udstyr
  • Kan vaskes til genbrug
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Dimensioner 40,6 x 12,7 cm (16 x 5 tommer)
Produkttype Bestrålet fladt moppedæksel
Farve Hvid
Længde (engelsk) 16 tommer
Sterilitet Steril
Længde (metrisk) 40.6 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 12.7 cm
Bredde (engelsk) 5 tommer
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Engangs Genanvendelig
Mængde 24/Cs.
Plejevejledning Varen kan vaskes og genbruges. Der skal udvises forsigtighed for fuldstændigt at fjerne desinfektionsmidler før genbrug eller dampsterilisering. Vand- eller tørretumblerens temperatur bør ikke overstige 180 °C.
Til brug med (applikation) Rengøring og rengøring af renrumsoverflader
Farvekodet No
Materiale Tekstureret polyester, Urethanskum, Polysorb