Få mere at vide
BrandTech™ VACUUBRAND™ MZ2C NT Tørkemi membranvakuumpumpe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10735774 Shop alle Vacuubrand produkter
Stiktype:
CEE europæisk
Elektriske krav:
230 V 50/60 Hz
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10735774
Brand: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20732300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til mange laboratorieapplikationer, herunder rotationsfordampning, centrifugalkoncentration, geltørring, vakuumfiltrering, fastfaseekstraktion og mange andre opgaver
Eliminerer dug, håndtering og bortskaffelse af forurenet olie i forbindelse med roterende vingepumper.
  • Ultimativt vakuum: 5Torr (7mbar)
  • Fri luftkapacitet: 38 lpm (1,4 cfm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum 5,3 torr (uden gasballast), 9 torr (med gasballast)
Hestekræfter 0.24 hp
Strømstyrke 3,4 A
Inkluderer Brugsanvisning
Motorhastighed 150 til 1800 rpm
Certificeringer/compliance ATEX Overensstemmelse II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-certificering, TUV
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Materiale Fluoroplast (etui)
Model- MZ 2C NT
Støjniveau 45 dB(A)
Stiktype CEE europæisk
Vægt (engelsk) 24.47 lb.
Vægt (metrisk) 11.1 kg
Temperatur (engelsk) Max. 104 °F
Temperatur (metrisk) Maks 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flowhastighed 1.2/1.4 CFM
Frekvens 50/60 Hz
Samlet højde (engelsk) 7,79 tommer.
Samlet højde (metrisk) 198.12 mm
Samlet længde (engelsk) 9,5 tommer
Samlet længde (metrisk) 243.84 mm
Samlet bredde (engelsk) 9,56 tommer.
Samlet bredde (metrisk) 24.2 cm
Pumpetype Membranpumpe
Bedømmelse af kabinet IP40
Antal pumpehoveder 2
Modstandsegenskaber Kemikalie-resistent
Temperatur (engelsk) Min 50 °F
Applikationer Laboratorie
Olietype Oliefri
Antal etaper 2
Maksimalt tryk 16 psi
Spænding 230 V