Få mere at vide
BrandTech™ VACUUBRAND™ MZ2C NT AK MD Dry Chemistry Vakuum System
Artikelnummer. 15993500 Shop alle Vacuubrand produkter
Skift visning
Stiktype:
CEE
Strømstyrke:
1,8 A
Frekvens:
50/60 Hz
Spænding:
230 V
Artikelnummer. Stiktype Strømstyrke Frekvens Spænding
15993500 CEE 1,8 A 50/60 Hz 230 V
1 options
Artikelnummer. 15993500
Brand: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20732700
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Betjeningsvejledning, netledning.
Tørt vakuumsystem giver de væsentlige funktioner til grundlæggende rotationsfordampning
Drevet af en MZ2C NT kemidesignet vakuumpumpe, dette system inkluderer en indløbsopsamlingsbeholder og integreret gasballast til at håndtere kondenserede dampe, samt en Bourdon (skive) vakuummåler, der giver relative trykaflæsninger og trendindikation. En fluorpolymerventil giver sikker manuel flowkontrol for at matche pumpehastigheden til dampstrømmen for at forhindre stød.
  • Pumper er konstrueret til ydeevne med flowhastigheder op til 40 % højere ved arbejdsvakuumniveauer end konkurrerende pumper med lignende friluftkapacitetsklassificeringer
  • Kemi-design membranvakuumpumpe har en flowbane konstrueret af materialer med fremragende korrosionsbestandighed, såsom PTFE-hoveder og membraner
  • Den er også udstyret med en gasballast for at give ensartet pumpeydelse med kondenserede dampe med minimalt kompromittering af ultimativt vakuum
  • Eliminerer dug, håndtering og bortskaffelse af forurenet olie i forbindelse med roterende vingepumper
  • Typiske serviceintervaller er fra 10.000-15.000 driftstimer— år i mange applikationer
  • Tilbehør til flowkontrol og genvinding af opløsningsmidler er også lavet af førsteklasses, korrosionsbestandige materialer, såsom borosilikatglas til opsamlingsbeholderen
  • Ultimativt vakuum: 5 Torr (7mbar)
  • Fri luftkapacitet: 38 lpm (1,4cfm)
  • Elektriske krav: 120V, amerikansk stik
garanti
Et år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum Without gas ballast - 5.3 Torr; with gas ballast - 9 Torr
Hestekræfter 0.18 hp
Strømstyrke 1,8 A
Inkluderer Betjeningsvejledning, netledning
Motorhastighed 1500 til 1800
Certificeringer/compliance CE
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Materiale ETFE pumpehoved, PTFE membran, PTFE slange, FFKM ventil
Model- MZ 2C NT
Stiktype CEE
Temperatur (metrisk) opbevaring -10 °C til +60 °C
Vægt (engelsk) 29.5 lb.
Vægt (metrisk) 13.4 kg
Temperatur (engelsk) Max. 104 °F
Temperatur (metrisk) Maks 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flowhastighed 38 l/min.
Frekvens 50/60 Hz
Samlet højde (engelsk) 12,32 tommer.
Samlet højde (metrisk) 31.3 cm
Samlet længde (engelsk) 12,2''
Samlet længde (metrisk) 31 cm
Samlet bredde (engelsk) 9,56 tommer.
Samlet bredde (metrisk) 24.3 cm
Pumpetype Chemical Duty Vacuum Pump
Bedømmelse af kabinet IP40
Temperatur (engelsk) Min 50°F
Maksimalt tryk 16 psi (1.1 bar)
Spænding 230 V