Beskrivelse
- To-trins konstruktion giver den fordelagtige kombination af høj pumpehastighed og lavt ultimativt vakuum
- Alle dele i kontakt med pumpede medier er lavet af kemisk resistent fluorplast
- Velafprøvede PTFE-sandwichmembraner øger pålideligheden og forlænger levetiden
- Udstyret med en gasballastventil til kontinuerlig kondensatrensning, hvilket øger pumpeevnen for kondenserbare dampe
- Fremragende kemisk resistens og overlegen damptolerance
- Høj ydeevne selv ved lave vakuumniveauer
- Hviske-støjsvag drift og lav vibration
- Vedligeholdelsesfrit drivsystem
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Vakuum | 5,3 torr (uden gasballast), 9 torr (med gasballast) |
| Hestekræfter | 0.24 hp |
| Inkluderer | Brugsanvisning |
| Motorhastighed | 150 til 1800 rpm |
| Certificeringer/compliance | CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, TUV |
| Elektriske krav | 230 V 50/60 Hz |
| Dimensioner (L x B x H) | 243 x 243 x 198 mm |
| Materiale | Fluoroplast (etui) |
| Model- | MZ 2C NT |
| Støjniveau | 45 dbA |
| Vis mere |