Få mere at vide
VACUUBRAND™ MZ 2C NT +AK +EK Kemipumpeenhed
Artikelnummer. 10255919 Shop alle Vacuubrand produkter
Skift visning
Flowhastighed:
1,2/1,4 CFM
Artikelnummer. Flowhastighed
10255919 1,2/1,4 CFM
1 options
Artikelnummer. 10255919 Leverandør VACUUBRAND™ Leverandørnr. 22613944
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-01-2027
Dette kemiske vakuumsystem har en bred vifte af applikationer som evakuering, fordampning og pumpning af gasser og dampe i kemiske, biologiske og farmaceutiske laboratorier.
  • Typiske anvendelser er rotationsfordampere, vakuumkoncentratorer og vakuumtørreovne
  • Udskilleren ved indløbet (AK ), lavet af glas med beskyttende belægning, tilbageholder partikler og væskedråber
  • Affaldsdampkondensatoren ved udløbet (EK) er yderst effektiv og kompakt, hvilket muliggør næsten 100% genvinding af opløsningsmidler, effektiv genanvendelse og aktiv beskyttelse af miljøet
  • Fremragende kemisk resistens og overlegen damptolerance
  • Høj ydeevne selv ved lave vakuumniveauer
  • Optimeret vakuum selv med gasballast til kondensatrensning
  • Hviskestille og meget lav vibration
Ordreinfo
Inkluderer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum 5,3 torr (uden gasballast), 9 torr (med gasballast)
Hestekræfter 0.24 hp
Inkluderer Brugsanvisning
Motorhastighed 150 til 1800 rpm
Certificeringer/compliance ATEX Conformity II 3G IIC T3 X, CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 612010,1:2010- DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-certificering, TUV, UL 61010A 61010-1:2012
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Dimensioner (L x B x H) 243 x 243 x 198 mm
Materiale Fluoroplast (etui)
Model- MZ 2C NT + AK+ EK
Støjniveau 45 dB(A)
Temperatur (engelsk) Max. 104 °F
Temperatur (metrisk) Maks 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flowhastighed 1,2/1,4 CFM
Frekvens 50/60 Hz
Samlet højde (metrisk) 401.32 mm
Samlet længde (metrisk) 325.12 mm
Samlet bredde (metrisk) 243.84 mm
Pumpetype Membranpumpe
Bedømmelse af kabinet IP40
Antal pumpehoveder 2
Modstandsegenskaber Kemikalie-resistent
Temperatur (engelsk) Min 50 °F
Applikationer Kemi
Olietype Oliefri
Antal etaper 2
Maksimalt tryk 16 psi
Spænding 230 V
Opbevaringskrav -10 °C til +60 °C