Få mere at vide
VACUUBRAND™ MZ 2C EX Membranpumpe
Artikelnummer. 10455602 Shop alle Vacuubrand produkter
Flowhastighed:
1,9 m³ /time.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10455602
Brand: VACUUBRAND™ 20696920
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse pumper til rotationsfordampere og tørreovne med potentielt eksplosive atmosfærer. Vacubrand™ MZ 2C EX Membranpumper har fugtede dele med fremragende kemisk resistens, hovedsageligt lavet af antistatiske materialer.
  • Inkluderer en separat gasballastforbindelsesdel til brug af inert gas
  • Fremragende kemisk resistens og overlegen damptolerance
  • Brandsikker motor med integreret, selvlåsende overbelastning og overtemperaturbeskyttelse til direkte 230V / 50Hz enfaset strømforsyning. Intet behov for nogen ekstra og specifik overstrømsbeskyttelsesanordning
  • Overtrykssikkerhedsventiler internt og ved udløb
  • Sikkerhedsmembranteknologi med mulighed for inertgasrensning og detektering af membranbrud
Ordreinfo
Dimensioner LxBxH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum 12 mbar (uden gasballast), 18 mbar (med gasballast)
Inkluderer 2 m kabel uden stik, manuel
Motorhastighed 1500 rpm
Certificeringer/compliance ATEX II 2G IIB T4 X (miljø med inert rensegas), ATEX II 2G IIC T3 X (Pumpekammer), ATEX II 3G IIB T4 X (Miljø uden inert rensegas), ATEXII 2G Ex d IIB T4 Gb (Motor), CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, RoHS
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Dimensioner (L x B x H) 337 x 287 x 251 mm
Materiale Fluoroplast (etui)
Model- MZ 2C EX
Støjniveau 50 dB(A)
Temperatur (metrisk) opbevaring -10 °C til +60 °C
Temperatur (metrisk) Maks 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flowhastighed 1,9 m³ /time.
Frekvens 50/60 Hz
Samlet højde (metrisk) 250 mm
Samlet længde (metrisk) 340 mm
Samlet bredde (metrisk) 290 mm
Pumpetype Membranpumpe
Bedømmelse af kabinet IP54
Antal pumpehoveder 2
Modstandsegenskaber Kemikalie-resistent
Applikationer Tørring
Olietype Oliefri
Antal etaper 2
Maksimalt tryk 1,1 bar
Spænding 230 V